Learn More
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Mouse Tissues
Applications: SDS-Page
567.00€ - 583.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) SDS-Page
Material PVDF
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
18097054
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP2-30111
1 Membrane
567.00€
cada uno
18455252
Ver documentos
Novus Biologicals™
NBP2-30111-2Each
2 Membrane
583.00€
paquete de 2
Descripción
Descripción
  • Screening proteins from various mouse tissues
  • Contains 11 mouse tissue lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
  • Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
  • Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
  • Stained with amido black for visualization of proteins
Applications:Screening proteins from various mouse tissues
Especificaciones
Especificaciones
SDS-Page
PVDF
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Mouse Tissues