missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ INSTA-Blot Mouse Tissues

Applications: SDS-Page

Marca:  Novus Biologicals™ NBP2-30111-2Each

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 18455252

  • 583.00€ / paquete de 2

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Explore más ofertas especiales
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

  • Screening proteins from various mouse tissues
  • Contains 11 mouse tissue lysates (20μg total protein per lane) on 4-20% Tris-Glycine mini gel
  • Prepared from resolution by SDS-PAGE at 125V for 1 hour
  • Proteins are electro-blotted for 2 hours at 25V onto PVDF membrane
  • Stained with amido black for visualization of proteins
Applications:Screening proteins from various mouse tissues
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones

Especificaciones

SDS-Page
2 Membrane
PVDF
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
Novus Biologicals™ INSTA-Blot Mouse Tissues > 2 Membrane

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado