Learn More
Patrón de verificación de instrumentos 7 para análisis ambiental, SPEX CertiPrep™
Certificación ISO/IEC Guide 34 , material de referencia certificado según trazabilidad NIST
Marca: SPEX Certiprep CALMIX7-100
Detalles adicionales : Peso : 0.12800kg Transport : UN number : 3264 Chem class : 8 Pack group : III
Includes: Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Descripción
Inorganic Standard manufactured for AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and other analytical instrumentation
Analito | Concentración |
---|---|
Y | 600 μg/ml |
Al | 100 μg/ml |
As | 100 μg/ml |
Cd | 100 μg/ml |
Co | 100 μg/ml |
Cr | 100 μg/ml |
Cu | 100 μg/ml |
Fe | 100 μg/ml |
K | 100 μg/ml |
Mg | 100 μg/ml |
Mn | 100 μg/ml |
Na | 100 μg/ml |
Ni | 100 μg/ml |
Pb | 100 μg/ml |
Zn | 100 μg/ml |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Instrument Check Standard 7 | |
125 mL | |
AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF, and Other Analytical Instrumentation | |
Components in 2% HNO3: Al •100Glc mug/mL As •100Glc mug/mL Cd •100Glc mug/mL Cr •100Glc mug/mL Co •100Glc mug/mL Cu •100Glc mug/mL Fe •100Glc mug/mL Pb •100Glc mug/mL Mg •100Glc mug/mL Mn •100Glc mug/mL Ni •100Glc mug/mL K •100Glc mug/mL Na •100Glc mug/mL Y •600Glc mug/mL Zn •100Glc mug/mL |
Frasco de LDPE lixiviación triple | |
Up to 68 elements are scanned with found values for ICP and ICP-MS standards. The found value of the trace metallic impurities is reported on the Certificate of Analysis. | |
Medioambiente | |
2% HNO3 |
Seguridad y manipulación
- Instrument Check Standard 7
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: nitric acid
Product intended for laboratory use only