Learn More
Hirschmann™ Válvulas de admisión
Para su uso con ceramus™, solarus™, opus™, ceramus™ clásico para 30 + 60 ml, dispensador EM para akku drive™ de 10 a 60 ml
Marca:  Hirschmann™ 9316510
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10094280
  • 33.85€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 26-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para su uso con:
  • ceramus™
  • solarus™
  • opus™
  • ceramus™ clásico para 30 + 60 ml
  • Dispensador EM para akku drive™ de 10 a 60 ml
Especificaciones
Especificaciones
Válvula de succión
Succión, dispensador EM Ceramus Classic de 10 ml, de 2 a 10 ml y funcionamiento por batería o.R.