Learn More
3M™ Tapones para oídos amarillos E-A-R™ E-A-Rsoft
Ofrece alta atenuación y están fabricados con un material de espuma de poliuretano de lenta expansión. Tapón de poliuretano para los oídos 3M E-A-R – 36 dB.
Marca: 3M™ 7000052845
62.52 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
Descripción
- Fabricado con material de espuma de poliuretano de expansión lenta
- Proporciona una presión distribuida de manera uniforme, lo que proporciona flexibilidad y buen sellado con una comodidad óptima.
- Bonito color neón brillante
Especificaciones
Amarillo neón | |
Vinilo | |
36 dB | |
Tapón para los oídos | |
Enrollables |
Con aprobación CE | |
200/Paq. | |
Con cable | |
Poliuretano |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora