Learn More
Invitrogen™ Mezcla maestra de PCR Platinum™ SuperFi™
Amplifica incluso amplicones difíciles y ricos en GC con una precisión superior (> 100X Taq) y pasos mínimos de optimización
Marca:  Invitrogen™ 12358050
1089.00 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15535043
  • 1452.00€ / 500 reacciones
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase es una ADN polimerasa de corrección que combina una fidelidad superior con la fiable tecnología de inicio en caliente PlatinumTM para obtener los mejores resultados en la PCR.Con un fidelidad Taq 100 veces superior, la ADN polimerasa Platinum SuperFi DNA Polymerase está perfectamente indicada para aplicaciones de clonación, mutagénesis, entre otras, gracias a las ventajas de su excelente precisión de secuencias.
  • Productos de PCR sin errores gracias >a la excepcional fidelidad de 100X Taq
  • Alta especificidad y mayor producción con tecnología de inicio en caliente Platinum
  • Amplificación sólida de dianas difíciles de amplificar, incluidas las de pureza inferior a la óptima o con ˃65 % de contenido en GC 
  • Fácil flujo de trabajo de preparación de la reacción a temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
• 10 x 1,25 ml de mezcla maestra Platinum SuperFi PCR Master Mix (2X)
• 4 x 1,25 ml de potenciador SuperFi GC
• 10 x 1,25 ml de agua sin nucleasas
Almacenar a entre -5 y -30 °C.
ADN polimerasa Platinum SuperFi
500 reacciones
Hot-start PCR, High-fidelity PCR
Inicio en caliente integrado
Romo
20 kb o menos
Alto
Fast
Hielo húmedo o seco
300 X
500 reacciones
Mezcla maestra o SuperMix