Learn More
Invitrogen™ Mezcla maestra de PCR Platinum™ SuperFi™
Amplifica incluso amplicones difíciles y ricos en GC con una precisión superior (> 100X Taq) y pasos mínimos de optimización
329.00€ - 6090.00€
Especificaciones
GC-Rich PCR Performance | Alto |
---|---|
Polimerasa | ADN polimerasa Platinum SuperFi |
Velocidad de reacción | Fast |
Condiciones de envío | Hielo húmedo o seco |
Para utilizar con (aplicación) | Hot-start PCR, High-fidelity PCR |
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | N.º de reacciones | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15525043
|
Invitrogen™
12358010 |
100 reacciones |
329.00€
100 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15535043
|
Invitrogen™
12358050 |
500 reacciones |
1452.00€
500 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15545043
|
Invitrogen™
12358250 |
5 x 500 reacciones |
6090.00€
2500 reacciones |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Invitrogen™ Platinum™ SuperFi™ DNA Polymerase es una ADN polimerasa de corrección que combina una fidelidad superior con la fiable tecnología de inicio en caliente PlatinumTM para obtener los mejores resultados en la PCR.Con un fidelidad Taq 100 veces superior, la ADN polimerasa Platinum SuperFi DNA Polymerase está perfectamente indicada para aplicaciones de clonación, mutagénesis, entre otras, gracias a las ventajas de su excelente precisión de secuencias.
- Productos de PCR sin errores gracias >a la excepcional fidelidad de 100X Taq
- Alta especificidad y mayor producción con tecnología de inicio en caliente Platinum
- Amplificación sólida de dianas difíciles de amplificar, incluidas las de pureza inferior a la óptima o con ˃65 % de contenido en GC
- Fácil flujo de trabajo de preparación de la reacción a temperatura ambiente
Especificaciones
Alto | |
Fast | |
Hot-start PCR, High-fidelity PCR | |
Inicio en caliente integrado | |
Mezcla maestra o SuperMix |
ADN polimerasa Platinum SuperFi | |
Hielo húmedo o seco | |
300 X | |
Romo | |
20 kb o menos |