Learn More
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ Enzyme Mix
Marca:  Invitrogen™ 11789021
2313.30 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10003152
  • 3505.00€ / 100 reacciones
Explore más ofertas especiales
Includes: Proteinase K solution (2μg/μL), 30% PEG 8000/30mM MgCl2 Solution and a positive control vector.
Descripción
Descripción
  • Las proteínas catalizan la recombinación in vitro de productos de PCR o segmentos de ADN de clones (que contienen sitios attB) y del vector donante (que contiene sitios attP) para generar clones de entrada
  • El formato de la enzima BP Clonase II es una mezcla única de enzima y tampón para garantizar la estabilidad de la enzima y permitir una adecuada preparación para la reacción de 10 μl con menos pasos de pipeteo, lo que maximiza la eficacia de la recombinación y minimiza el pipeteo
  • El formato original de la enzima BP Clonase es una mezcla de enzimas independiente y un tampón de reacción que se sumnistran en tubos separados
Clonación, clonación Gateway, recombinación Gateway
Información de órdenes
Condiciones de envío:Hielo seco
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Todos los kits de enzimas Gateway™ BP Clonase™ incluyen una solución de proteinasa K (2 µg/µl), una solución del 30 % de PEG 8000/30 mm de MgCl2 y un vector de control positivo. Almacene la enzima BP Clonase™ a - 80 °C; La enzima BP Clonase™ II se mezcla a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente.
BP clonase
100 reacciones
Clonase™, Gateway™
Hielo seco
Tampón de reacción
Mezcla de enzimas BP Clonase