Learn More
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ Enzyme Mix
1146.00€ - 3505.00€
Especificaciones
Condiciones de envío | Hielo seco |
---|---|
Enzima | BP clonase |
Tampón compatible | Tampón de reacción |
Tipo de producto | Mezcla de enzimas BP Clonase |
Línea de productos | Clonase™, Gateway™ |
Includes: Proteinase K solution (2μg/μL), 30% PEG 8000/30mM MgCl2 Solution and a positive control vector.
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10207432
|
Invitrogen™
11789013 |
20 reacciones |
1146.00€
20 reacciones |
En stock Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10003152
|
Invitrogen™
11789021 |
100 reacciones |
3505.00€
100 reacciones |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Las proteínas catalizan la recombinación in vitro de productos de PCR o segmentos de ADN de clones (que contienen sitios attB) y del vector donante (que contiene sitios attP) para generar clones de entrada
- El formato de la enzima BP Clonase II es una mezcla única de enzima y tampón para garantizar la estabilidad de la enzima y permitir una adecuada preparación para la reacción de 10 μl con menos pasos de pipeteo, lo que maximiza la eficacia de la recombinación y minimiza el pipeteo
- El formato original de la enzima BP Clonase es una mezcla de enzimas independiente y un tampón de reacción que se sumnistran en tubos separados
Clonación, clonación Gateway, recombinación Gateway
Información de órdenes
Condiciones de envío:Hielo seco
Especificaciones
Hielo seco | |
Tampón de reacción | |
Clonase™, Gateway™ |
BP clonase | |
Mezcla de enzimas BP Clonase |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.