Learn More
Invitrogen™ Gateway™ BP Clonase™ Enzyme Mix
Marca: Invitrogen™ 11789013
Detalles adicionales : Peso : 0.02000kg
Descripción
- Las proteínas catalizan la recombinación in vitro de productos de PCR o segmentos de ADN de clones (que contienen sitios attB) y del vector donante (que contiene sitios attP) para generar clones de entrada
- El formato de la enzima BP Clonase II es una mezcla única de enzima y tampón para garantizar la estabilidad de la enzima y permitir una adecuada preparación para la reacción de 10 μl con menos pasos de pipeteo, lo que maximiza la eficacia de la recombinación y minimiza el pipeteo
- El formato original de la enzima BP Clonase es una mezcla de enzimas independiente y un tampón de reacción que se sumnistran en tubos separados
Clonación, clonación Gateway, recombinación Gateway
Información de órdenes
Condiciones de envío:Hielo seco
Especificaciones
Todos los kits de enzimas Gateway™ BP Clonase™ incluyen una solución de proteinasa K (2 µg/µl), una solución de 30 % de PEG 8000/30 mm de MgCl2 y un vector de control positivo. Almacene la enzima BP Clonase™ a - 80 °C; La enzima BP Clonase™ II se mezcla a - 20 °C. Se garantiza la estabilidad durante 6 meses si se almacena correctamente. |
|
BP clonase | |
20 reacciones | |
Clonase™, Gateway™ |
Hielo seco | |
Tampón de reacción | |
Mezcla de enzimas BP Clonase |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.