Learn More
Invitrogen™ ADNasa I, calidad para amplificación
Purificada y testada para buscar niveles no detectables de contaminación con ARNasas.
Marca: Invitrogen™ 18068015
192.76 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Includes: ADNasa I, grado Amp (100 u), tampón de reacción de ADNasa I 10X, 25 mm de EDTA (pH 8,0)
Descripción
La ADNasa I, grado de amplificación, digiere ADN mono y bicatenario en oligodexiribonuleótidos que contienen 5' fosfato. La ADNasa I, calidad para amplificación, es adecuada para la eliminación de ADN durante los procedimientos vitales de purificación del ARN, como los previos a la amplificación del ARN-PCR. La ausencia de ARNasa se prueba mediante un ensayo de ribonucleasa con marcadores de peso molecular de ARN.
- La actividad específica es > 10.000 unidades/mg
- Fuente: Purificada a partir de páncreas bovino.
- Pruebas de rendimiento y calidad: Se realiza un ensayo de ribonucleasa con marcadores de peso molecular de ARN y se determina la capacidad de digerir ADN mono y bicatenario en oligonucleótidos
- Definición de la unidad: Una unidad aumenta la absorbancia de una solución de ADN de alto peso molecular a una tasa de 0,001 A260 unidades/min/ml de la mezcla de reacción a 25 °C.
- Condiciones de reacción de la unidad: 0,1 M de acetato de sodio (pH 5,0), 5 mM de MgCl2, 50 μg/ml de ADN de timo de ternero y enzimas en 1 ml durante 10 min a 25 °C.
Eliminación de ADN de preparaciones de ARN y proteínas, PCR y PCR en tiempo real, PCR en tiempo real (qPCR), transcripción inversa
Información de órdenes
Condiciones de envío: Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Especificaciones
Almacenar a -20 °C en un congelador que no forme escarcha | |
ADNasa | |
100 U |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco | |
Tampón de reacción |