Learn More
SuperScript™, Platinum™, SYBR™ SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step qRT-PCR Kit
Combinan las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo formato de un solo paso.
Marca: SuperScript™, Platinum™, SYBR™ 11736051
355.00 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Includes: 100μL SuperScript III RT/Platinum Taq Mix; 2 x 1.25mL 2X SYBR Green Reaction Mix; 1mL Magnesium Sulfate (50mM); 100μL ROX Reference Dye (25μM); 300μL 20X Bovine Serum Albumin (1mg/mL)
Descripción
El kit de qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ de un paso proporciona detección sensible y específica con sondas y cebadores fluorogénicos, mientras que el kit de qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green de un paso ofrece la facilidad y comodidad de la detección SYBR™ Green I
- El kit combina las tecnologías más potentes de transcriptasa inversa y de ADN polimerasa para ofrecer un análisis preciso y exacto de la expresión génica en un cómodo formato de un solo paso
- El kit para qRT-PCR SuperScript™ III Platinum™ SYBR™ Green One-Step ofrece la facilidad y la comodidad de detección SYBR™ Green I
- RT SuperScript™ III para síntesis de ADNc a mayor temperatura para un mayor éxito con estructura secundaria de ARN difícil
- Polimerasa de ADN Platinum™Taq con tecnología de inicio en caliente para mejorar la especificidad
- Cebadores fluorogénicos LUX™ o sondas fluorogénicas con marcador doble para un rendimiento de detección superior
- Colorante SYBR™ Green I para detección fácil y cómoda
- Rendimiento validado en varias plataformas de instrumentos en tiempo real, incluidos sistemas basados en rotores
- Almacenar todos los componentes a -20 °C (-80 °C para almacenamiento a largo plazo)
- El tinte de referencia ROX debe almacenarse protegido de la luz
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
•100 μl de mezcla SuperScript™ III RT/Platinum™ Taq • 2 × 1,25 ml de mezcla de reacción verde 2X SYBR™ • 1 ml de sulfato de magnesio (50 mM) • 100 μl de colorante de referencia ROX (25 μM) • 300 μl de albúmina de suero bovino 20X (1 mg/ml) Almacenar todos los componentes a -20 °C (-80 °C para almacenamiento a largo plazo). El tinte de referencia ROX debe almacenarse protegido de la luz. |
|
RT-qPCR de 1 paso | |
Estándar | |
Platinum™, SYBR™, SuperScript™ | |
100 reactions | |
100 reacciones | |
100 reacciones |
SYBR | |
ADN polimerasa Taq | |
Sistema 7500, BioRad iCycler iQ, BioRad iQ5, Stratagene Mx4000, MJ Chromo4, MJ Opticon, Stratagene Mx3000P, Stratagene Mx3005P, Cepheid SmartCycler, BioRad MyiQ | |
Kit de un solo paso de qRT-PCR | |
Hielo seco | |
PCR en tiempo real (PCRq) | |
ARN |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2461388 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11736051 |
2524285 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11736051 |
2779848 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11736051 |
2541708 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 11736051 |
2787219 | Certificado de análisis | 28/01/2025 | 11736051 |