Learn More
Invitrogen™ IL-6 Human ProQuantum Immunoassay Kit
Measure cytokine proteins with small sample consumption and high sensitvity on a qPCR instrument
748.00€ - 3350.00€
Especificaciones
Número de acceso | P05231 |
---|---|
Intervalo del ensayo | 0.064 – 10000 pg/ml |
Sensibilidad del ensayo | <0,05pg/mL |
Método de detección | PCR en tiempo real Taqman™ |
Tipo de producto | ProQuantum |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15884442
|
Invitrogen™
A35573 |
96 pruebas |
748.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15926715
|
Invitrogen™
A355735 |
5 x 96 pruebas |
3350.00€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 21-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- High-sensitivity – detect low levels of proteins with greater sensitivity than traditional methods like ELISA
- Small sample consumption – use 2-5 μL of sample (e.g., 2 μL vs 75 μL for triplicate wells with other methods)
- Fast, easy workflow – no wash steps, 2 hours from sample to answer
- Broad dynamic range – 5 logs minimizes sample dilutions to ensure falling within the range
- No proprietary instrument to purchase – runs on any real-time PCR instrument
- Includes intuitive cloud-based software – for robust data analysis and statistical group wise comparison
Especificaciones
P05231 | |
<0,05pg/mL | |
ProQuantum | |
Humano | |
Instrumentos qPCR | |
BSF-2; BSF2; CDF; HGF; HSF; IFN-beta-2; IFNB2; IL-6 | |
FAM™ | |
Suero, 2-5 μl; sobrenadante, 2-5 μl; plasma, 2-5 μl | |
Humano | |
2 h |
0.064 – 10000 pg/ml | |
PCR en tiempo real Taqman™ | |
Plasma, Sobrenadante, Suero | |
Cuantificación de proteínas citocinas | |
3569 | |
Tampón de dilución de ensayo<Br>Conjugado de anticuerpos A<Br>Conjugado de anticuerpos B<Br>Tampón de dilución de conjugado de anticuerpos<Br>Estándar<Br>Mezcla maestra<Br>Ligasa | |
RUO | |
- 20 °C | |
30 min |