Learn More
Invitrogen™ pRSET-EmGFP Bacterial Expression Vector
Permitir la fusión de una proteína de interés para as proteínas fluorescentes ampliamente utilizadas y bien caracterizadas de la medusa Aequorea victoria
Marca: Invitrogen™ V35320
Descripción
- Estos vectores contienen EGFP, la proteína fluorescente verde esmeralda (EmGFP), que se ha optimizado aún más para la expresión de mamíferos
- El vector también codifica las proteínas fluorescentes cian (CFP) y azul (BFP) para la detección simple y no invasiva de proteínas recombinantes
Ensayos de expresión bacteriana, actividad enzimática y proteica, ensayos de proteína fluorescente (p. ej., GFP), expresión de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, ensayos con indicadores
Especificaciones
Inducible | |
T7 | |
GFP (EmGFP) | |
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). | |
Sitio de reconocimiento de EK (enterocinasa) | |
Enzimas de restricción/MCS | |
pRSET |
IPTG | |
Vector de expresión bacteriana | |
Ninguno | |
Ampicilina (AMPR) | |
Etiqueta His (6x), Etiqueta de epítopo Xpress | |
10 μg | |
Vivid Colors™ |