Learn More
Invitrogen™ Kit de ensayo de ADNmc Qbit™
Cuantifique los oligonucleótidos o el ADNmc largo de forma fácil y rápida con el kit de ensayo de ADNmc de Qubit, que funciona con el fluorímetro de Qubit y otros fluorímetros o lectores de placas. Estos ensayos presentan una buena tolerancia a los contaminantes comunes, como sales, disolventes, detergentes y proteínas.
Marca: Invitrogen™ Q10212
137.64 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "24344" para aplicar la oferta.
Requires : Fluorímetro Qubit 1.0 o 2.0 u otros fluorímetros y tubos de 500 μl para PCR de pared fina.
Descripción
El kit de ensayo de ADNss Qubit está diseñado específicamente para su uso con el fluorímetro Qubit, pero se puede utilizar con cualquier fluorímetro o lector de placas de fluorescencia. El kit de ADNss Qubit™ es ideal para la cuantificación de ADN monocatenario o de oligonucleótidos. Sin embargo, no es específico para el ADN monocatenario. Este kit de ensayo también detectará el ARN y ADN bicatenarios, pero no detectará proteínas contaminantes ni nucleótidos. El ensayo está diseñado para ser preciso en concentraciones de muestras iniciales de 50 pg/µl a 200 ng/µl, lo que permite obtener un rango de ensayo de 1–200 ng. El kit proporciona soluciones para el reactivo de ensayo concentrado, el tampón de dilución y las seroalbúminas bovinas (DNA) prediluidas. Basta con diluir el reactivo mediante el tampón proporcionado, añadir la muestra (cualquier volumen entre 1 µl y 20 µl es aceptable) y leer la concentración mediante el fluorímetro Qubit. El ensayo presenta una buena tolerancia a los contaminantes comunes, tales como sales, nucleótidos libres, disolventes, detergentes o proteínas.¿Qué producto debe elegir para la cuantificación de ADNss?
- Para entre 1 y 20 muestras: utilice este kit de ensayo de ADNmc de Qubit con el fluorómetro Qubit
- Para entre 20 y 200 muestras: utilice el kit de ensayo de ADNmc Quant-iT OilGreen con lector de microplacas
1. Todos los kits de ensayo Qubit pueden emplearse con fluorímetros Qubit 1.0, Qubit 2.0, Qubit 3 y Qubit 4.
2. Se requieren tubos delgados de PCR de 500 µl, pero no se incluyen.
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Cuantificación de ADNmc | |
500/525 | |
De 0,2 a 240 ng | |
1 kit |
Fluorescencia | |
Fluorímetro Qubit | |
Qubit |