Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 1X TAE
Desarrollada específicamente para reducir la mutagenicidad y ser menos peligrosa. La tinción de gel de ADN Invitrogen™ SYBR™ Safe en 1X TAE es más segura y más sensible que el bromuro de etidio para la tinción de ADN en geles de agarosa o acrilamida. La solución premezclada está disponible en unidades de 1 l y 4 l.
217.00€ - 678.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | • Se suministra como una solución lista para su uso en 1X TAE Almacenar a temperatura ambiente en el recipiente original. |
---|---|
Ubicación de detección | Detección en gel |
Método de detección | Fluorescencia |
Etiqueta o tinte | SYBR Safe |
Tipo de producto | Tinción para geles de ADN |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11560676
![]() |
Invitrogen™
S33112 |
4 l |
678.00€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10063352
![]() |
Invitrogen™
S33111 |
1 l |
217.00€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Description
La tinción de gel de ADN SYBR Safe se creó específicamente para reducir la mutagenicidad y ser más segura que el bromuro de etidio para teñir ADN en geles de agarosa o acrilamida. La tinción SYBR Safe no solo es menos mutagénica que el bromuro de etidio, sino que su sensibilidad de detección es también mejor. La tinción SYBR Safe se presenta como una solución premezclada que puede usarse como una solución de bromuro de etidio, ya sea en el gel durante el proceso de electroforesis o como tinción posterior al proceso. Cuando se une a los ácidos nucleicos, la tinción SYBR Safe verde fluorescente tiene una excitación de fluorescencia máxima a ∽280 y ∽502 nm, y una emisión máxima a ∽530 nm.
- Menos peligroso
Electroforesis en gel de agarosa, análisis y purificación de ADN y ARN, electroforesis en gel y transferencia de ácido nucleico
Order Info
Condición de envío:Temperatura ambiente
Specifications
• Se suministra como una solución lista para su uso en 1X TAE Almacenar a temperatura ambiente en el recipiente original. |
|
Fluorescencia | |
Tinción para geles de ADN | |
Temperatura ambiente |
Detección en gel | |
SYBR Safe | |
Menos peligroso | |
ADN |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 6 meses