Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 1X TAE
GREENER_CHOICE
Desarrollada específicamente para reducir la mutagenicidad y ser menos peligrosa. La tinción de gel de ADN Invitrogen™ SYBR™ Safe en 1X TAE es más segura y más sensible que el bromuro de etidio para la tinción de ADN en geles de agarosa o acrilamida. La solución premezclada está disponible en unidades de 1 l y 4 l.
Marca:  Invitrogen™ S33111
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10063352
  • 217.00€ / 1 litro
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
La tinción SYBR Safe™ no solo es menos mutagénica que el bromuro de etidio, sino que su sensibilidad de detección también es mejor. La tinción SYBR Safe™ se presenta como una solución premezclada que puede usarse como una solución de bromuro de etidio, ya sea en el gel durante el proceso de electroforesis o como tinción posterior al proceso. Cuando se une a los ácidos nucleicos, la tinción SYBR Safe™ verde fluorescente tiene una excitación de fluorescencia máxima a ∼280 y ∼502 nm y una emisión máxima a ∼530 nm.
Información de órdenes
Condición de envío:Temperatura ambiente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
• Se suministra como una solución lista para su uso en 1X TAE
Almacenar a temperatura ambiente en el recipiente original.
Fluorescencia
Tinción para geles de ADN
1 l
ADN
Detección en gel
SYBR Safe
Menos peligroso
Temperatura ambiente
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote3070434 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberS33111
Número de lote3088898 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog NumberS33111
Número de lote2516293 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberS33111
Número de lote2516296 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberS33111
Número de lote2538222 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha29/01/2025 Catalog NumberS33111
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ SYBR™ Safe DNA Gel Stain in 1X TAE > 1L