Learn More
Invitrogen™ Ligasa de ADN T4 (1 U/μl)
Ideal para la clonación (ligamiento con extremo romo o extremo cohesivo) y adición de enlazadores o adaptadores a un ADN de extremo romo
Marca: Invitrogen™ 15224017
45.39 EUR hasta el 2024-09-27
Use el código promocional "21650" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Descripción
La ligasa de ADN T4 cataliza la formación de enlaces fosfodiéster en presencia de ATP entre ADN bicatenario con extremos 3'-hidroxilo y 5'-fosfato. Los ácidos nucleicos de una sola cadena no son sustratos para esta enzima.
- Optimiza la ligadura en 5 minutos
- Fuente: Purificada a partir del lisógeno lambda de E. coli NM989
- Pruebas de rendimiento y calidad: Endodesoxirribonucleasa, ensayos de endodesoxirribonucleasa 3' y 5'; ligadura de eficacia probada.
- Definición de la unidad: Una unidad cataliza el intercambio de 1 nmol de pirofosfato marcado como 32P en ATP en 20 min a 37 °C. Una unidad es igual a aproximadamente 300 unidades de ligadura de extremo cohesivo.
- Condiciones de reacción de la unidad: 66 mM de Tris-HCl (pH 7,6), 6,6 mM de MgCl2, 10 mM de DTT, 66 μM de ATP, 3,3 μM de pirofosfato marcado como 32P y enzima en 0,1 ml durante 20 min a 37 °C.
ChIP con micromatrices de ADN, biología de la cromatina, clonación, ARNi, investigación de epigenética y de ARN no codificante, clonación de enzimas de restricción
Información de órdenes
Condiciones de envío: Hielo seco
Especificaciones
1 U/μl | |
Hielo seco | |
Tampón de ADN ligasa, tampón de reacción 5X | |
T4 DNA Ligase |
ADN ligasa T4 se suministra con un vial de tampón de reacción 5X [250 mm de Tris-HCl (pH de 7,6), 50 mm de MgCl2, 5 mm de ATP, 5 mm de DTT, polietilenglicol-8000 al 25 % (p/v)]. Almacenar a -20 °C. | |
Ligasa | |
100 U |
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.