Learn More
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Kit (from plasma)
Enriquecimiento rápido y eficaz de exosomas intactos de muestras de plasma
Marca:  Invitrogen™ 4484450
416.50 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Código de producto. 15254394
  • 490.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Includes: Frasco de 6 ml de reactivo de precipitación de exosomas totales (de plasma) y frasco de 1,25 ml de proteinasa K para el aislamiento de exosomas totales (de plasma) (20 mg/ml).
Descripción
Descripción
El kit de aislamiento de exosomas totales (a partir de plasma) consta de dos partes: Reactivo de aislamiento de exosomas totales (a partir de plasma) y proteinasa K (20 mg/ml). El reactivo de aislamiento de exosomas total permite una concentración sencilla y fiable de exosomas intactos de las muestras de plasma con un protocolo ampliable en función del tamaño de la muestra. La proteinasa K se proporciona por separado para el tratamiento del plasma inicial opcional y se utiliza para eliminar toda la proteína plasmática y así maximizar la pureza de la preparación de exosomas.
  • Maximice la recuperación de exosomas intactos para cualquier tipo de aplicación posterior
  • Aísle fácilmente exosomas utilizando nuestro protocolo simple y fiable
  • Evite una ultracentrifugación excesivamente prolongada
  • Maximice la flexibilidad: se puede ampliar o reducir en función del tamaño de la muestra
Descubrimiento de biomarcadores, análisis celular, análisis clínicos, análisis de biomarcadores de exosomas, aislamiento de exosomas, exosomas, aislamiento de organelos, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
• Frasco de 6 ml de reactivo de precipitación de exosomas totales (de plasma). Almacenar a 2–8 °C.
• Frasco de 1,25 ml de proteinasa K para el aislamiento de exosomas totales (de plasma) (20 mg/ml). Almacenar a una temperatura de entre -5 y -30 °C.
Exosomas
6 mL
Kit para aislamiento total de exosomas
Líquido
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Invitrogen™ Total Exosome Isolation Kit (from plasma) > 6mL