Learn More
Bolle Protection™ Gafas de seguridad de policarbonato IRIDPSI, área de lectura
Gafas de seguridad ultramodulares e infinitamente adaptables con lentes correctoras dióptricas. Las gafas de seguridad de policarbonato Bolle Protection™ IRIDPSI con área de lectura vienen con lentes antiarañazos/antivaho.
Marca: Bolle Protection™ IRIDPSI2.5
128.18 EUR hasta el 2025-06-08
Use el código promocional "24131" para aplicar la oferta.
Descripción
- Lente transparente.
- Área de lectura.
- Puente ajustable con memoria de forma B-Flex.
- Varillas giratorias/parte delantera inclinable.
- TIPGRIP antideslizante.
- Tecnología aprobada para desgaste continuo y certificada con calidad óptica perfecta.
- Revestimiento antiarañazos.
- Revestimiento antivaho.
- 99,9 % de protección contra rayos UVA/UVB.
- Protección de lente y montura contra impactos de baja energía, resiste una bola de 6 mm y 0,86 g a 45 m/s.
- Protección de lente y montura contra partículas lanzadas a gran velocidad a una temperatura extrema.
- Resistencia mínima garantizada de las gafas de protección contra riesgos cotidianos, como dejar caer las gafas de protección al suelo, envejecimiento por exposición a la luz, exposición al calor o la corrosión, etc.
- Certificado de norma europea CE disponible.
Especificaciones
Certificado de norma europea CE disponible. | |
Antivaho, Resistente a los arañazos | |
Sí |
Área de lectura: +2,5 | |
Transparente |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Bolle Safety IRI-s
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Prepárese para la seguridad
Ahorre hasta un 94% en guantes, ropa y mucho másPromo Code: 24131Expires: 2025-06-08
New Offer Compre ahora