Learn More
Invitrogen™ Kit de aislamiento de proteínas y ARN de exosomas totales
Recubre las proteínas y el ARN de la misma muestra.
Marca: Invitrogen™ 4478545
Descripción
El kit de aislamiento de proteínas y ARN de exosomas totales permite el aislamiento del ARN total y las proteínas de muestras de exosomas que se extraen de los fluidos biológicos; por ejemplo, mediante el uso del aislamiento de exosomas totales (de medios de cultivos celulares) o del aislamiento de exosomas totales (de suero).
- Extrae ARN total de alta pureza (incluida una pequeña fracción de ARN) de los exosomas.
- Recubre las proteínas y el ARN de la misma muestra.
- Compatible con todos los protocolos para el aislamiento de exosomas.
No compatible con alto rendimiento.
Descubrimiento de biomarcadores, investigación de cáncer, análisis celular, clínico, purificación y análisis de ADN y ARN, análisis de biomarcadores exosómicos, aislamiento de ARN exosómico, exosomas, oncología e investigación de enfermedades genéticas, aislamiento de proteínas a partir de exosomas, preparación de muestras de proteínas y purificación de proteínas, proteínas, expresión, aislamiento y análisis, extracción de ARN, aislamiento de ARN de exosomas
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a una temperatura de entre 2 y 8 °C. | |
Kit de aislamiento de proteínas y ARN de exosomas totales | |
No compatible con alto rendimiento (manual) | |
ARN total, proteína, proteína a ARN, ARNmi | |
Muestras relacionadas con vesículas y organelos, exosomas |
Secuenciación de última generación, PCR en tiempo real cuantitativa (qPCR), Western blot, Análisis de microARN | |
ARN total, proteína, microARN | |
Columna de centrifugación (filtro de fibra de vidrio), extracción orgánica | |
40 preps | |
Temperatura ambiente |
Seguridad y manipulación
- Total Exosome RNA & Protein Isolation Kit
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxy-poly(oxy-1,2-ethanediyl)
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
2805138 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4478545 |
2809156 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4478545 |
2791614 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4478545 |
2806978 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4478545 |
2791479 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | 4478545 |