Learn More
Thermo Scientific™ Dispensador de discos para antibiograma Oxoid™, cartucho de 8 discos, para placas de 90 mm
Coloque de forma precisa los discos para antibiograma en el medio que elija al llevar a cabo los métodos de prueba de antibiograma manuales.
Marca: Thermo Scientific™ ST6090
1025.83 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
Descripción
Coloque de forma precisa los discos para antibiograma en el medio que elija al llevar a cabo los métodos de prueba de antibiograma manuales mediante el dispensador de discos para antibiograma Thermo Scientific™ Oxoid™ con compactación automática.
Uno de los métodos más sencillos y más utilizados para las pruebas de sensibilidad, la difusión en disco es extremadamente flexible, lo que ofrece una amplia variedad de antibióticos y concentraciones que se pueden cambiar fácilmente según sea necesario.La difusión en disco no solo categoriza los organismos resistentes, intermedios y sensibles mediante resultados cuantitativos, sino que también proporciona una indicación visual de lo siguiente:
- Nivel de inóculo
- Presencia de contaminación
- Virus mutantes resistentes
- Actividad beta-lactamasa
- Antagonismo y sinergia entre antibióticos
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific, que combina potentes productos de prueba manuales, semiautomáticos y completamente automatizados y una amplia línea de productos de diagnóstico y medios para ofrecer una solución integral a fin de proporcionar rápidamente los productos que necesita y los resultados de calidad de los que depende su laboratorio.
Especificaciones
Solo para su uso con discos para antibiogramas Oxoid | |
Dispensador de discos para antibiogramas | |
Cartuchos de 6 discos Oxoid |
Dispensador de discos para antibiogramas Oxoid | |
Placas de 90 mm de diámetro | |
1 dispensador/pack |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
4471977 | Certificado de análisis | 19/12/2024 | ST6090 |
4471979 | Certificado de análisis | 19/12/2024 | ST6090 |
4471980 | Certificado de análisis | 19/12/2024 | ST6090 |
4458590 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | ST6090 |
4461560 | Certificado de análisis | 15/10/2024 | ST6090 |
Solo para su uso con discos para antibiogramas Oxoid™