Learn More
Invitrogen™ Agua tratada con DEPC UltraPure™
Esterilización en autoclave para eliminar DEPC
Marca: Invitrogen™ 10813012
81.46 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24138" para aplicar la oferta.
Descripción
- El agua tratada con DEPC UltraPure es ideal para utilizarla con ARN. Se prepara incubando con dietilpirocarbonato (DEPC) al 0,1 %. Estéril con filtro
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
6 to 8 | |
Tubo(s) | |
4 x 1.25 mL | |
Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
Biología molecular | |
Tratado con DEPC | |
Esterilización en autoclave, filtro de membrana | |
Ultrapuro™ |