Learn More
Invitrogen™ SSC UltraPure™, 20X
Para su uso en hibridaciones de ácidos nucleicos y aplicaciones de transferencia
35.75€ - 124.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente. |
---|---|
Concentración | 20 X |
Tipo de producto | SSC |
Formulario | Líquido |
Para utilizar con (aplicación) | Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10515203
![]() |
Invitrogen™
15557044 |
1 l |
35.75€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
11598976
|
Invitrogen™
15557036 |
4 l |
124.00€
4 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SSC 20X UltraPure es una solución que se formula y usa en concentraciones que van de 0,2X a 20X, en función de la aplicación.
- Se suministra en botellas de plástico de 1 l o en una caja Cubitainer™ apilable de 4 l/10 l
- SSC 20X UltraPure esterilizada mediante filtración contiene 3,0 M de NaCl y 0,3 M de citrato sódico con un pH de 7,0
- Pruebas de rendimiento y calidad: No se ha detectado ninguna actividad de ADNasa ni ARNasa
Análisis y purificación de ARN y ADN, genotipado y análisis de expresión génica, análisis de micromatrices, Northern blot, electroforesis en gel y transferencia de ácidos nucleicos, Southern blot
Información de órdenes
Condición de envío: Temperatura ambiente
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente. | |
SSC | |
Electroforesis en gel de ácidos nucleicos, Blotting | |
Temperatura ambiente |
20 X | |
Líquido | |
Ultrapuro™ |