Learn More
Yodotrimetilsilano, 97 %, estab. con cobre, Thermo Scientific Chemicals
34.67€ - 659.28€
CAS 16029-98-4
Fórmula molecular C3H9ISi
Peso molecular (g/mol) 200.094
Número MDL MFCD00001028
Clave InChI CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
PubChem CID 85247
Nombre IUPAC yodo(trimetil)silano
SMILES C[Si](C)(C)I
Ver más especificaciones
Productos 4
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11488870
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12902.06
5 g
34.67€
5 g
11498870
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12902.14
25 g
104.52€
25 g
11408880
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12902.22
100 g
331.65€
100 g
11485353
Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12902.30
250 g
659.28€
250 g
Descripción
Descripción
Iodotrimethylsilane is used for the introduction of trimethylsilyl group in organic synthesis. It is also useful for gas chromatography analysis by converting alcohol into a silyl ether derivative, thereby making it more volatile than the original molecule.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El yodotrimetilsilano se utiliza para la introducción del grupo trimetilsililo en la síntesis orgánica. También es útil para el análisis de cromatografía de gases al convertir el alcohol en un derivado del éter de sililo, lo que lo hace más volátil que la molécula original.
Solubilidad
Miscible con agua.
Notas
Sensible a la humedad y a la luz. Es incompatible con ácidos fuertes, bases fuertes, agentes oxidantes fuertes y reacciona violentamente con el agua.
Especificaciones
16029-98-4
200.094
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
85247
C[Si](C)(C)I
C3H9ISi
MFCD00001028
trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
yodo(trimetil)silano
Especificaciones
105°C to 106°C
stabilized with copper
C3H9ISi
MFCD00001028
1731136
trimethylsilyl iodide, trimethyliodosilane, silane, iodotrimethyl, iodo trimethyl silane, trimethylsilyliodide, tms-iodide, iodotrimethysilane, iodotrimetylsilane, tms iodide, iodo trimethylsilane
CSRZQMIRAZTJOY-UHFFFAOYSA-N
yodo(trimetil)silano
85247
97%
Light and moisture sensitive
Iodotrimethylsilane
16029-98-4
(CH3)3SiI
UN2924
−2°C (28°F)
Miscible with water.
C[Si](C)(C)I
200.094
200.09
1.476
1.44
Videos
Safety and Handling
Safety and Handling
Declaración de GHS H
H225-H314-H318
Líquido y vapor altamente inflamables.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Provoca lesiones oculares graves.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P370+P378q-P501c
H225-H314-H335.
missing translation for 'dotInformation' : Clase de peligro de transporte:3; grupo de embalaje:II; Nombre del producto expedido:LÍQUIDOS INFLAMABLES, CORROSIVO, SIN ESPECIFICAR
missing translation for 'einecsNumber' : 240-171-0
missing translation for 'tsca' : Sí
Recommended Storage : Almacenar a –20 °C; almacenar bajo nitrógeno
Product Identifier
  • Iodotrimethylsilane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • EUH014-Reacciona violentamente con el agua.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P402+P404-Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un recipiente cerrado.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contém: Iodotrimethylsilane
SDS
Documents
Documents