Learn More
Sartorius™ Ventilador ionizante
Neutralice la electricidad estática en cuestión de segundos. El ventilador ionizante Sartorius™ lanza iones al material que se va a pesar.
Marca: Sartorius™ YIB01-0DR
1829.99 EUR hasta el 2025-07-11
Use el código promocional "25721" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Neutraliza la electricidad estática.
- Elimina la necesidad de realizar estrategias de cambio de humedad complicadas, caras y a menudo ineficaces.
Especificaciones
230 V, 50 Hz | |
0,6 kg |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Volver al laboratorio Semestre de verano
Ahorre hasta un 94% en Enseñanza básica de laboratorioPromo Code: 25721Expires: 2025-05-01
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Sartorius™ Ventilador ionizante > 230 V, 50 Hz
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction