Learn More
Brady™ Cartucho de impresora de transferencia térmica IP ™ de la serie 6400
Cinta de alta densidad con excelente resistencia a disolventes, altas temperaturas y gran resistencia a los arañazos
89.50€ - 314.00€
Especificaciones
Color | Negro |
---|---|
Material | Resina |
Longitud (imperial) | 984 ft |
Longitud (métrico) | 300 m |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11533854
|
Brady™
110380 |
Impresora de etiquetas de la serie BRADY IP™, BradyPrinter i5100 | 300 m x 83 mm |
225.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12886816
|
Brady™
110381 |
Impresora de etiquetas de la serie BRADY IP™, BradyPrinter i5100 | 300 m x 109 mm |
314.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 30-04-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10106074
|
Brady™
066236 |
Impresora de etiquetas de la serie BRADY IP™, BradyPrinter i5100 | 300 m x 60,00 mm |
167.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
12709336
|
Brady™
110382 |
Impresora de etiquetas de la serie BRADY IP™, BradyPrinter i5100 | 300 m x 40 mm |
89.50€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Formulación con resina
- Color negro
- IP300 e IP600 (cat. F 11-878-501)
- BBP72, BBP81, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Bradyprinter PR Plus, Bradyprinter PR Plus 600, PAM 3000, Tagus T200, Tagus T300 e impresoras de transferencia térmica (cat. F 22-500-855)
- BBP11 (cat. F 11-878-521)
Especificaciones
Negro | |
Resina | |
984 ft | |
300 m |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Brady™ Cartucho de impresora de transferencia térmica IP ™ de la serie 6400