Learn More
Memmert™ Documento para realizar las pruebas IQ/OQ
Para un valor de temperatura a elegir libremente, incluida la medición de la distribución de la temperatura en Memmert conforme a la norma DIN 12880:2007-05.
Marca: Memmert™ HPP1400ecoD00127
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- 27 puntos de medición (tamaños 110 - 1060, 2200)
- 26 puntos de medición (tamaño 1400)
- Lista de comprobación PQ como asistencia para la validación por parte del cliente
Especificaciones
HPP1400eco | |
Documento IQ/OQ con datos de prueba de trabajos específicos de dispositivo |