Learn More
Memmert™ Documento para realizar las pruebas IQ/OQ
Para un valor de temperatura a elegir libremente, incluida la medición de la distribución de la temperatura en Memmert conforme a la norma DIN 12880:2007-05.
1495.00€ - 2055.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Documento IQ/OQ con datos de prueba de trabajos específicos de dispositivo |
---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17100135
|
Memmert™
IPP1400ecoD00127 |
IPP1400eco |
2055.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17100185
|
Memmert™
IPP260ecoD00127 |
IPP260eco |
2055.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17109684
|
Memmert™
HPP110ecoD00127 |
HPP110eco | N/A | ||||||
17110155
|
Memmert™
IPP2200ecoD00127 |
IPP2200eco |
2055.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17110265
|
Memmert™
IPP750ecoD00127 |
IPP750eco |
2055.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17129744
|
Memmert™
HPP2200ecoD00127 |
HPP2200eco | N/A | ||||||
17149774
|
Memmert™
HPP260ecoD00127 |
N/A | |||||||
17170055
|
Memmert™
IPP1060ecoD00127 |
IPP1060eco |
2055.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17179864
|
Memmert™
HPP750ecoD00127 |
HPP750eco | N/A | ||||||
17189714
|
Memmert™
HPP1400ecoD00127 |
HPP1400eco | N/A | ||||||
17190215
|
Memmert™
IPP410ecoD00127 |
IPP410eco |
2055.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17199634
|
Memmert™
HPP1060ecoD00127 |
HPP1060eco | N/A | ||||||
17199814
|
Memmert™
HPP410ecoD00127 |
HPP410eco | N/A | ||||||
Descripción
- Para 27 puntos de medición (tamaños 110 - 1060, 2200)
- 26 puntos de medición (tamaño 1400)
- Lista de comprobación para la realización de pruebas PQ como orientación para las tareas de validación por parte del cliente
Especificaciones
Documento IQ/OQ con datos de prueba de trabajos específicos de dispositivo |