Learn More
Cloruro de hierro(III) hexahidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 10573091
Cloruro de hierro(III) hexahidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10573091
1 kg, Frasco de plástico
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Código de producto. 10573091
Marca: Thermo Scientific Acros 125030010
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10025-77-1
Fórmula molecular Cl3FeH12O6
Peso molecular (g/mol) 270.29
Número MDL MFCD00149712
Clave InChI NQXWGWZJXJUMQB-UHFFFAOYSA-K
Sinónimo Ferric chloride hexahydrate
Nombre IUPAC iron(3+) hexahydrate trichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Especificaciones
Punto de ebullición 280.0°C to 285.0°C
Nombre del producto químico o material Iron(III) chloride hexahydrate
Punto de fusión 37.0°C
Color Marrón a Amarillo
Forma física Masas
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (Iodometry)
Fórmula lineal FeCl3·6H2O
Fieser 01,390; 02,199; 03,145; 04,236; 05,307; 06,259; 07,153; 08,228; 09,222; 15,158
Índice Merck 15,4046
Información de solubilidad Solubility in water: 920g/L (20°C). Other solubilities: readily soluble in alcohol,acetone and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.29
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Extra puro
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteA0466762 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha09/10/2024 Catalog Number125030025,125030250,125030010,125030050
Número de loteA0451858 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/05/2024 Catalog Number125030025,125030250,125030010,125030050
Número de loteA0446238 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha17/04/2024 Catalog Number125030025,125030250,125030010,125030050
Número de loteA0460685 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha28/02/2024 Catalog Number125030025,125030250,125030010,125030050
Número de loteA0450174 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha14/09/2023 Catalog Number125030025,125030250,125030010,125030050
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Iron(III) chloride hexahydrate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P313-Consultar a un médico.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Cloruro de hierro(III) hexahidrato, +99 %, extra puro, Thermo Scientific Chemicals >