Learn More
Micronova™ Cinta de manguito y MicroSeal™ irradiada
Garantiza el sellado eficaz entre guante y prenda. La cinta Micronova™ CSLB™ Microseal™ incluye perforaciones para cortar a longitudes óptimas.
376.00€ - 935.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
---|---|
Tipo de adhesivo | Acrílico |
Recubrimiento | Polymer |
Color | Blanco |
Acabado | Gloss |
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Anchura (métrico) | Anchura (imperial) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13147326
|
Micronova™
CSLB-34WHIR |
19,05 mm | 0,75 in | N/A | ||||||
13157316
![]() |
Micronova™
CSLB-2WHIR |
50,8 mm | 2 in |
745.00€
paquete de 24 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13107326
|
Micronova™
CSLB-1WHIR |
25,4 mm | 1 in |
935.00€
paquete de 36 |
Fecha estimada de envío: 10-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
13147316
|
Micronova™
CSLB-3WHIR |
76,2 mm | 3 in |
442.00€
paquete de 12 |
Fecha estimada de envío: 27-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Garantiza un sellado eficaz entre el guante y la prenda. La cinta Micronova™ CSLB™ Microseal™ incluye perforaciones para cortar a longitudes óptimas.
Micronova Irradiated MicroSeal™ Cuff Seal Tape is a low-density, low-outgassing polyethylene tape with pressure sensitive, clean-peel acrylic adhesive and perforations at 7.6 cm (3 in.) intervals that allow users to bind and tear at optimum lengths to secure the glove to garment. Available from 0.5 to 3-inch widths; smaller widths are ideal for plate sealing during environmental monitoring.
- Conformable irradiated polyethylene tape
- Pressure-sensitive acrylic adhesive
- Effective seal between the glove and garment
- Perforations at 7.6 cm (3 in.) intervals
- Available from 0.5 to 3-inch widths
- Smaller widths for plate sealing during environmental monitoring
- Low-density, low-outgassing tape
- Wound on a 3 in. (7.6 cm) plastic core with no liner
- The 18-yard roll provides approximately 42 seals; the 36 yd. roll, 84 seals
- Suitable for food processing and pharmaceutical production
- Gamma irradiated for aseptic areas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Polymer | |
Gloss | |
Polietileno | |
Sellado aséptico, de materiales peligrosos y de seguridad, placa Rodac | |
De 60° a 80 °F | |
18 yd |
Acrílico | |
Blanco | |
Rollo | |
Cinta para salas limpias | |
3 in. Plastic Core | |
De 16 °C a 27 °C | |
16,5 m |