Learn More
Micronova™ Cinta de manguito y MicroSeal™ irradiada
Garantiza el sellado eficaz entre guante y prenda. La cinta Micronova™ CSLB™ Microseal™ incluye perforaciones para cortar a longitudes óptimas.
Marca: Micronova™ CSLB-34WHIR
Descripción
Garantiza un sellado eficaz entre el guante y la prenda. La cinta Micronova™ CSLB™ Microseal™ incluye perforaciones para cortar a longitudes óptimas.
La cinta de sellado de manguito MicroSeal™ irradiada de Micronova es una cinta de polietileno de baja densidad y baja emisión de gases con adhesivo acrílico que se despega limpiamente, sensible a la presión y perforaciones a intervalos de 7,6 cm que permiten a los usuarios atar y rasgar a longitudes óptimas para asegurar el guante a la prenda. Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 pulg.) de ancho; las anchuras más pequeñas son ideales para el sellado de placas durante la monitorización ambiental.
- Cinta de polietileno moldeable irradiada
- Adhesivo acrílico sensible a la presión
- Sellado eficaz entre el guante y la prenda
- Perforaciones a intervalos de 7,6 cm
- Disponible de 12,7 mm a 76,2 mm (0,5 a 3 pulg.) de ancho
- Las anchuras más pequeñas para el sellado de placas durante la monitorización ambiental
- Cinta de baja densidad y baja emisión de gases
- Enrollada en un núcleo de plástico de 7,6 cm sin revestimiento
- El rodillo de 16,46 m (18 yardas) proporciona aproximadamente 42 sellos; el rodillo de 32,91 m (36 yardas), 84 sellos
- Adecuada para aplicaciones de procesamiento de alimentos y producción farmacéutica
- Radiación gamma para áreas asépticas
Especificaciones
No esterilizable en autoclave | |
Acrílico | |
Blanco | |
Rollo | |
Cinta para salas limpias | |
Sellado aséptico, de materiales peligrosos y de seguridad, placa Rodac | |
16/Cs. | |
40.6 x 25.4 x 15.24 cm | |
De 16 °C a 27 °C | |
18 yd | |
0,75 in |
ISO 9001 Certified Facility; 10-6 Sterility Assurance Level per AAMI TIR33:2005; Certificate of Conformance; Certificate of Irradiation | |
Polymer | |
Gloss | |
Polietileno | |
Estéril | |
3 in. Plastic Core | |
16 x 10 x 6 in. | |
De 60° a 80 °F | |
16,5 m x 19,05 mm | |
16,5 m | |
19,05 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
048357-000 | Certificado de calidad | 10/03/2025 | CSLB-34WHIR |
047294-000 | Certificado de calidad | 27/01/2025 | CSLB-34WHIR |
046924-000 | Certificado de calidad | 26/12/2024 | CSLB-34WHIR |
045877-000 | Certificado de calidad | 22/10/2024 | CSLB-34WHIR |
044695-000 | Certificado de calidad | 24/09/2024 | CSLB-34WHIR |