Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Earloops
ISO Air cleanroom masks are ISO 5 Grade B with optimal comfort thanks to soft and non-irritating elastics. Made with Mass Balance approach from recycled materials.
Marca: Hopen™ 60.712L
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Baja emisión de partículas: El tambor Helmke se ha probado para su uso en salas limpias
- Alta eficacia de filtración de partículas, bacterias y virus
- Adaptable a usuarios y protocolos con dos tamaños disponibles
- Las cintas para la cabeza mejoran la comodidad del usuario al facilitar su colocación
- La tecnología Softex limita el riesgo de contaminación por partículas al mismo tiempo que reduce el riesgo de irritación de la piel para el usuario
- La tecnología de plegado de origami y elásticos dobles garantiza un ajuste óptimo
- El clip nasal ajustable y maleable evita que las gafas se empañen
- La gama ISO AIR se fabrica en una sala limpia con clasificación ISO 8
- Fabricado en Francia
Especificaciones
Cleanroom Face Mask | |
Ganchos para los oídos | |
Plisado, 60.712 | |
Clase 100/ISO 5 | |
Sector |
Blanco | |
L | |
Grado B | |
> 99% |