Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Earloops
ISO Air cleanroom masks are ISO 5 Grade B with optimal comfort thanks to soft and non-irritating elastics. Made with Mass Balance approach from recycled materials.
74.70€
Especificaciones
Tipo de producto | Cleanroom Face Mask |
---|---|
Color | Blanco |
Fastening Type | Ganchos para los oídos |
Modelo | 60.712 |
Certificaciones/conformidad | Grado B |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17714789
|
Hopen™
60.712M |
M |
74.70€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17704789
|
Hopen™
60.712L |
L |
74.70€
paquete de 400 |
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Low particle release: Helmke drum tested for use in clean rooms
- High filtration efficiency of particles, bacteria and viruses
- Adaptable to users and protocols with two sizes available
- Headloops improve comfort for the user by making it easier to put on
- Softex technology limits risk of particulate contamination while reducing risk of skin irritation for the user
- Origami folding and double elastics technology ensure optimal fit
- Adjustable and malleable nose clip prevents glasses from fogging up
- ISO AIR range is manufactured in an ISO 8 classified clean room
- Made in France
Especificaciones
Cleanroom Face Mask | |
Ganchos para los oídos | |
Grado B | |
> 99% |
Blanco | |
60.712 | |
Clase 100/ISO 5 | |
Sector |