Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Headloops
ISO Air cleanroom masks are ISO 3 Grade B and easy to put on with increased comfort thanks to its double elastic technology. Made with Mass Balance approach from recycled materials.
Marca: Hopen™ 60.701-30
Detalles adicionales : Peso : 1.92000kg
Descripción
- Baja emisión de partículas: El tambor Helmke se ha probado para su uso en salas limpias
- Alta eficacia de filtración de partículas, bacterias y virus
- Adaptable a usuarios y protocolos con dos tamaños disponibles
- Las cintas para la cabeza mejoran la comodidad del usuario al facilitar su colocación
- La tecnología Softex limita el riesgo de contaminación por partículas al mismo tiempo que reduce el riesgo de irritación de la piel para el usuario
- La tecnología de plegado de origami y elásticos dobles garantiza un ajuste óptimo
- El clip nasal ajustable y maleable evita que las gafas se empañen
- La gama ISO AIR se fabrica en una sala limpia con clasificación ISO 8
- Fabricado en Francia
Especificaciones
Cleanroom Face Mask | |
Diadema | |
230 x 90 mm | |
Grado B | |
> 99% |
Blanco | |
L | |
60.701 | |
Clase 1/ISO 3 | |
Sector |