Learn More
Hopen™ Iso Air Cleanroom Masks with Headloops
GREENER_CHOICE
ISO Air cleanroom masks are ISO 3 Grade B and easy to put on with increased comfort thanks to its double elastic technology. Made with Mass Balance approach from recycled materials.
152.00€
Especificaciones
Tipo de producto Cleanroom Face Mask
Color Blanco
Fastening Type Diadema
Modelo Plisado, 60.702
Certificaciones/conformidad Grado B
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Dimensiones (L x An) Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17794779
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Hopen™
60.702
210 x 90 mm M
152.00€
paquete de 300
Fecha estimada de envío: 13-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17784779
GREENER_CHOICE
Ver documentos
Hopen™
60.701-30
230 x 90 mm L
152.00€
paquete de 300
Fecha estimada de envío: 17-12-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Low particle release: Helmke drum tested for use in clean rooms
  • High filtration efficiency of particles, bacteria and viruses
  • Adaptable to users and protocols with two sizes available
  • Headloops improve comfort for the user by making it easier to put on
  • Softex technology limits risk of particulate contamination while reducing risk of skin irritation for the user
  • Origami folding and double elastics technology ensure optimal fit
  • Adjustable and malleable nose clip prevents glasses from fogging up
  • ISO AIR range is manufactured in an ISO 8 classified clean room
  • Made in France
Especificaciones
Especificaciones
Cleanroom Face Mask
Diadema
Grado B
> 99%
Blanco
Plisado, 60.702
Clase 1/ISO 3
Sector