Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Luz intermitente de alarma de incendios
Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que se ha activado la alarma de incendios
Marca: Brady™ 311221
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que se ha activado la alarma de incendios
Especificaciones
Class B | |
Gloss | |
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
5.91 in. | |
Square | |
Universal | |
Fire Alarm Flashing Light | |
Photoluminescent on Red |
F/F018/NT/PP-PHOLUMB-150X150-1 | |
Polypropylene | |
Surface Mount | |
5.91 in. | |
-40°C to +66°C | |
-40°F to +150°F | |
150 x 150 mm | |
Safety Sign |