Learn More
Brady™ Señal de seguridad ISO - Luz intermitente de alarma de incendios
Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que se ha activado la alarma de incendios
5.65€ - 18.95€
Especificaciones
Material | Polypropylene |
---|---|
Cantidad | 1 Sign |
Tipo de montaje | Surface Mount |
Para utilizar con (aplicación) | Facility Identification, Safety Identification |
Forma | Square |
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Dimensiones (L x An) | Certificaciones/conformidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
17891735
|
Brady™
311205 |
White on Red | 100 x 100 mm |
5.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17801745
|
Brady™
311206 |
White on Red | 148 x 148 mm |
9.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17881735
|
Brady™
311207 |
White on Red | 200 x 200 mm |
10.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17871735
|
Brady™
311208 |
White on Red | 250 x 250 mm |
13.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17831785
|
Brady™
311209 |
White on Red | 315 x 315 mm |
13.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17851785
|
Brady™
311210 |
White on Red | 400 x 400 mm |
18.95€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
17841745
|
Brady™
311220 |
Photoluminescent on Red | 100 x 100 mm | Class B |
5.90€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17841705
|
Brady™
311223 |
Photoluminescent on Red | 100 x 100 mm | Class C |
7.65€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17811695
|
Brady™
311221 |
Photoluminescent on Red | 150 x 150 mm | Class B |
6.20€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17831745
|
Brady™
311224 |
Photoluminescent on Red | 150 x 150 mm | Class C |
8.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17871705
|
Brady™
311222 |
Photoluminescent on Red | 200 x 200 mm | Class B |
8.55€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
17841785
|
Brady™
311225 |
Photoluminescent on Red | 200 x 200 mm | Class C |
11.15€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
- Para indicar un dispositivo que parpadea para indicar que se ha activado la alarma de incendios
Especificaciones
Polypropylene | |
Surface Mount | |
Square | |
Fire Alarm Flashing Light |
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
Universal | |
Safety Sign |