Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Extension Tubing
For high chemical resistance applications
Marca:  Gilson™ F117750
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10072072
  • 375.00€ / 3 metros
Fecha estimada de envío: 06-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Iso-Versinic™
Especificaciones
Especificaciones
Tubos de extensión
6 mm
300 cm
-20 °C
Ácidos
Impermeable a la mayoría de gases
Esterilizable en autoclave
Iso-Versinic
Para cabezales de bomba HF2
1 unidad
246 ml/min
Negro