Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Extension Tubing
For high chemical resistance applications
134.00€ - 357.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Tubos de extensión |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Iso-Versinic |
Longitud global (métrico) | 300 cm |
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | - 20 °C |
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Caudal | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10071932
|
Gilson™
F117742 |
1 mm | 2,9 ml/min |
155.00€
3 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10143722
|
Gilson™
F117740 |
0,5 mm | 2,9 ml/min |
134.00€
3 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10493752
|
Gilson™
F117744 |
2 mm | 30 ml/min |
188.00€
3 metros |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10357662
|
Gilson™
F117746 |
3 mm | 55 ml/min |
202.00€
3 metros |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10062072
|
Gilson™
F117748 |
4 mm | 70 ml/min |
244.00€
3 metros |
Fecha estimada de envío: 04-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10072072
|
Gilson™
F117750 |
6 mm | 246 ml/min |
357.00€
3 metros |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Iso-Versinic™
Especificaciones
Tubos de extensión | |
Iso-Versinic | |
- 20 °C | |
Ácidos | |
Negro |
Esterilizable en autoclave | |
300 cm | |
1 unidad | |
Impermeable a la mayoría de gases |