Learn More
Isobutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
30.13€ - 102.83€
CAS 78-83-1
Fórmula molecular C4H10O
Peso molecular (g/mol) 74.123
Número MDL MFCD00004740
Clave InChI ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-methyl-1-propanol, isobutanol, isobutyl alcohol, 1-propanol, 2-methyl, 1-hydroxymethylpropane, isopropylcarbinol, iso-butyl alcohol, 2-methylpropyl alcohol, isobutylalkohol, i-butyl alcoholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 6560
ChEBI CHEBI:46645
Nombre IUPAC 2-metilpropan-1-ol
SMILES CC(C)CO
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11466286
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23091.AP
500 mL
30.13€
500 ml
11476286
SDS Ver documentos
Thermo Scientific Alfa Aesar
B23091.0F
2500 mL
102.83€
2500 ml
Descripción
Descripción
Isobutanol is a reagent used in organic reactions. It is employed in the synthesis of new fluorinating reagents. It is also used in the lipase-catalyzed production of biodiesel as an energy source. It acts as a catalyst for the liquid-phase esterification of acetic acid by ion-exchange resins. Dehydration of fermented isobutanol is useful in the production of renewable chemicals and fuels.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isobutanol es un reactivo utilizado en reacciones orgánicas. Se utiliza en la síntesis de nuevos reactivos fluorados. También se utiliza en la producción de biodiésel catalizado con lipasa como fuente de energía. Actúa como catalizador para la esterificación en fase líquida del ácido acético mediante resinas de intercambio iónico. La deshidratación del isobutanol fermentado es útil en la producción de productos químicos y combustibles renovables.
Solubilidad
Miscible con alcohol y éter dietílico. Parcialmente miscible con agua.
Notas
Evitar todas las fuentes de ignición. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado.
Especificaciones
Mostrar más
Videos
Seguridad y manipulación
Mostrar más
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Título del producto
Isobutanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals