Learn More
Isobutiraldehído, + 99 %, Thermo Scientific Chemicals
45.53€ - 240.20€
CAS | 78-84-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C4H8O |
Peso molecular (g/mol) | 72.11 |
Número MDL | MFCD00006980 |
Clave InChI | AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde |
PubChem CID | 6561 |
ChEBI | CHEBI:48943 |
Nombre IUPAC | 2-metilpropanal |
SMILES | CC(C)C=O |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10091130
|
Thermo Scientific Acros
122510010 |
1 L | Frasco de vidrio |
45.53€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10001140
|
Thermo Scientific Acros
122510025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
84.62€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10677963
|
Thermo Scientific Acros
122510100 |
10 L | Tambor de plástico |
240.20€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
78-84-2 | |
72.11 | |
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N | |
6561 | |
2-metilpropanal |
C4H8O | |
MFCD00006980 | |
isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde | |
CHEBI:48943 | |
CC(C)C=O |
Especificaciones
Isobutyraldehyde | |
-65.0°C | |
63.0°C | |
Auténtico | |
C4H8O | |
1.3710 to 1.3740 | |
01, 671 | |
0.79 | |
Solubility in water: 75g/L (20°C). Other solubilities: miscible with ethanol, ether, carbon disulfide,, acetone, benzene, toluene and chloroform | |
CC(C)C=O | |
72.11 | |
CHEBI:48943 | |
72.11 | |
Líquido |
78-84-2 | |
0.7900g/mL | |
−24°C | |
99% min. (GC) | |
(CH3)2CHCHO | |
MFCD00006980 | |
15, 5199 | |
isobutyraldehyde, isobutanal, isobutylaldehyde, propanal, 2-methyl, 2-methylpropionaldehyde, isobutyric aldehyde, valine aldehyde, isopropylaldehyde, 2-methyl-1-propanal, isobutaldehyde | |
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N | |
2-metilpropanal | |
6561 | |
0.45 mPa.s (20°C) | |
99+% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS P
Provoca irritación ocular grave.
Líquido y vapores muy inflamables.
Declaración de GHS P
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos.
Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil.
Seguir aclarando.
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Conectar a tierra/enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 201-149-6
RUO – Research Use Only