Learn More
DuPont™ Capucha con lazos estéril Tyvek™ IsoClean™
Tienda DuPont Productos
Click to view available options
Tamaño: Universal
Descripción
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma
- Costuras selladas
- Abertura de capucha sellada para un nivel bajo de emisión de partículas
- Abertura completa para la cara
- Se ata con lazos para un ajuste perfecto
- Blanco, talla única
Especificaciones
Especificaciones
Tipo de producto | Capucha con lazos |
Tamaño | Universal |
Material | Polietileno de alta densidad hilado con flash Tyvek™ |
Color | Blanco |
Tipo de tapón | Se ata con lazos |
Desechables | Sí |
Modelo | Sellado |
Tipo de costura | Sellado |
Esterilidad | Estéril |
Certificaciones/conformidad | ISO 11137-1, EPI de categoría I |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Videos
-
Dupont Tyvek Packaging for CE certified IsoClean garments
-
Dupont Tyvek IsoClean design
-
DuPont Tyvek IsoClean
Documentos
Scientific Resources
Posters
Clenroom gowning Poster ES
Tamaño : 525.7 kB
Clenroom gowning Poster
Tamaño : 516.2 kB
Product Information
Product Information
IsoClean FAQ
Tamaño : 122.3 kB
IsoClean FAQ
Tamaño : 119.9 kB
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
AHS2447146 | Certificado de esterilidad | 17/12/2024 | D15466063 |
AHS2445152 | Certificado de esterilidad | 11/12/2024 | D15466063 |
AHS2441139 | Certificado de esterilidad | 11/12/2024 | D15466063 |
AHS2441123 | Certificado de esterilidad | 11/12/2024 | D15466063 |
AHS2444130 | Certificado de esterilidad | 11/12/2024 | D15466063 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.
Título del producto
DuPont™ Capucha con lazos estéril Tyvek™ IsoClean™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido