Learn More
DuPont™ Mono sin capucha Tyvek™ IsoClean™ con cuello sellado
Procesadas en limpio para maximizar la pulcritud y previamente esterilizadas mediante irradiación gamma. Los monos sin capucha DuPont™ Tyvek™ IsoClean™ con cuello sellado proporcionan una barrera para partículas, microorganismos y salpicaduras de líquidos ligeros no peligrosos con base acuosa. Transpirable y con un nivel bajo de formación de pelusas.
395.00€ - 469.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Mono sin capucha |
---|---|
Material | Polietileno de alta densidad (HPDE) |
Color | Blanco |
Desechables | Sí |
Estilo de cintura | Elástica en parte posterior |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
15694894
![]() |
DuPont™
D15429648 |
Pequeño |
395.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15604904
![]() |
DuPont™
D15429659 |
M |
395.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 13-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15614904
![]() |
DuPont™
D15429666 |
L |
395.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 20-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15624904
![]() |
DuPont™
D15429671 |
XL |
395.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15634904
![]() |
DuPont™
D15429681 |
2XL |
395.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
15644904
![]() |
DuPont™
D15429690 |
3XL |
469.00€
paquete de 25 |
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
Descripción
- Disponible en tallas de S a XXXL
- Procesamiento en limpio y esterilización mediante radiación gamma
- Costuras internas selladas. Cintura elástica en la parte posterior para facilitar un buen ajuste
- Ojales para el pulgar elásticos y cubiertos de Tyvek™
- Elástico acanalado en muñecas y tobillos
- Cierre con cremallera frontal
- Solapa hermética
Especificaciones
Mono sin capucha | |
Blanco | |
Elástica en parte posterior | |
Elástico | |
Sellado | |
Limpieza y esterilización mediante radiación gamma al nivel SAL de 10-6 (ISO 11137-1), completa trazabilidad en todas las prendas esterilizadas con certificados de esterilidad disponibles, aptitud para el uso en salas limpias GMP Clase A/B (ISO Clase 5), prendas de protección química, categoría III, tipo 5-B y 6-B, EN 14126 (barrera contra agentes infecciosos), EN 1073-2 (protección contra la contaminación radioactiva) | |
Biotecnología, farmacia, fabricación de dispositivos médicos, procesamiento de alimentos, industria cosmética y otros entornos críticos o controlados |
Polietileno de alta densidad (HPDE) | |
Sí | |
Elástico | |
Cremallera delantera | |
Estéril | |
GMP class A/B, Category III, Type 5-B and 6-B, EN 14126, EN 1073-2 | |
25/paq. |
El usuario debe realizar la evaluación de riesgos para determinar la protección necesaria.