Learn More
Isopentyl Acetate, Reagent grade, 98%, Honeywell™
Grado de reactivo, 98%
86.97€ - 477.22€
CAS 123-92-2
Fórmula molecular C7H14O2
Peso molecular (g/mol) 130.19
Número MDL MFCD00008946
Clave InChI MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
PubChem CID 31276
ChEBI CHEBI:31725
Nombre IUPAC acetato de 3-metilbutilo
SMILES CC(C)CCOC(C)=O
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
15631040
Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
112674-100ML
100 mL Glass Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15651040
Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
112674-500ML
500 mL Glass Bottle Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15641040
Ver documentos
Honeywell Research Chemicals
112674-20L
20 L Lata de acero inoxidable Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
Especificaciones
123-92-2
130.19
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
31276
acetato de 3-metilbutilo
C7H14O2
MFCD00008946
isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
CHEBI:31725
CC(C)CCOC(C)=O
Especificaciones
Isopentyl Acetate
-78°C
0.876g/mL at 25°C
0.075
680°F
CH3COOCH2CH2CH(CH3)2
MFCD00008946
1744750
MLFHJEHSLIIPHL-UHFFFAOYSA-N
acetato de 3-metilbutilo
31276
CHEBI:31725
5mmHg (25°C)
Reactivo
123-92-2
Incolora
142°C
25°C (77°F)
C7H14O2
n20/D 1.4(lit.)
UN1104
isoamyl acetate, isopentyl acetate, isopentyl ethanoate, banana oil, pear oil, 3-methylbutyl ethanoate, isoamyl ethanoate, iso-amyl acetate, 3-methyl-1-butyl acetate, i-amyl acetate
CC(C)CCOC(C)=O
130.19
4.5 (vs air)
130.18g/mol
98%
Liquid
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P210-P370 + P378
H226
missing translation for 'dotInformation' : Class 3 - PG 3 - Amyl acetates
missing translation for 'einecsNumber' : 204-662-3
missing translation for 'rtecsNumber' : NS9800000