Learn More
Isopropanol, extra puro, SLR, Fisher Chemical™ Código de producto.: 10588630
Isopropanol, extra puro, SLR, Fisher Chemical™
Código de producto. 10588630
2.5 l, Frasco de vidrio ámbar
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 l
5 l
25 L
25 l
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
Recipiente de plástico
Código de producto. 10588630
Marca: Fisher Chemical P/7490/17
Solicitar formato a granel o personalizado
Isopropanol, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67-63-0
Fórmula molecular C3H8O
Peso molecular (g/mol) 60.096
Número MDL 11674
Clave InChI KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo alcohol isopropílico, 2-hidroxipropano, avantina, dimetilcarbinol, alcohol sec-propílico, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholMostrar másMostrar menos
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
Nombre IUPAC propano-2-ol
SMILES CC(C)O
Especificaciones
pH 7
Punto de fusión -89.5 °C
Color Incolora
Punto de ebullición 81 °C
Cantidad 2.5 l
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 43 mmHg a 20 °C
Viscosidad 2.27 mPaS a 20 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 60.1 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Propan-2-ol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Propan-2-ol
Título del producto
Isopropanol, extra puro, SLR, Fisher Chemical™ >