Learn More
Isopropilamina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
25.43€ - 321.60€
CAS | 75-31-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C3H9N |
Peso molecular (g/mol) | 59.11 |
Clave InChI | JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N |
Sinónimo | isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino |
PubChem CID | 6363 |
ChEBI | CHEBI:15739 |
Nombre IUPAC | propan-2-amina |
SMILES | CC(C)N |
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10153050
|
Thermo Scientific Acros
148920250 |
25 mL | Frasco de vidrio |
25.43€
25 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10667112
|
Thermo Scientific Acros
148920010 |
1 L | Frasco de vidrio |
45.23€
1 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
10776351
|
Thermo Scientific Acros
148920025 |
2.5 L | Frasco de vidrio |
77.39€
2.50 litro |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
11995171
|
Thermo Scientific Acros
148920100 |
10 L | Tambor de plástico |
321.60€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
75-31-0 | |
59.11 | |
isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino | |
CHEBI:15739 | |
CC(C)N |
C3H9N | |
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N | |
6363 | |
propan-2-amina |
Especificaciones
Isopropylamine | |
-101.0°C | |
0.6900g/mL | |
−37°C | |
98.5% min. (GC) | |
(CH3)2CHNH2 | |
04,152 | |
15,5255 | |
isopropylamine, 2-propanamine, 2-aminopropane, monoisopropylamine, 2-propylamine, sec-propylamine, 1-methylethylamine, isopropyl amine, isopropilamina, propane, 2-amino | |
JJWLVOIRVHMVIS-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-amina | |
6363 | |
0.3 mPa.s (20°C) | |
99% |
75-31-0 | |
Blanco | |
33.0°C to 34.0°C | |
Auténtico | |
C3H9N | |
1.3725 to 1.3755 | |
13,164 | |
0.69 | |
Solubility in water: soluble. Other solubilities: miscible with alcohol and ether | |
CC(C)N | |
59.11 | |
CHEBI:15739 | |
59.11 | |
Polvo cristalino, agujas o cristales |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Puede irritar las vías respiratorias.
Tóxico en caso de ingestión.
Tóxico en contacto con la piel.
Tóxico en caso de inhalación.
Provoca graves quemaduras en la piel y lesiones oculares.
Líquido y vapor extremadamente inflamables.
Declaración de GHS P
Mantener alejado del calor, chispas, llamas abiertas, superficies calientes.
- No fumar.
Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Usar guantes, ropa de protección, gafas, máscara de protección.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS:Aclare
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-860-9
- Isopropylamine
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Líquido inflamable Categoría 1
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H224-Líquido y vapores extremadamente inflamables.
Consejos de prudencia
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.