Learn More
Fisherbrand™ Chiller con recirculación de enfriamiento/calentamiento Isotemp™, 230 V, 50 Hz
Diseñado pensando en el alto rendimiento, un tamaño pequeño y un funcionamiento silencioso.
Marca: Fisherbrand™ 221222100
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Gama completa de calentamiento y refrigeración de - 10 °C a + 80 °C
- El depósito pequeño garantiza un tiempo de respuesta de temperatura rápido
- Tamaño reducido
- Funcionamiento silencioso
Especificaciones
2,8 L | |
Fuerza y Succión | |
2,0 kW | |
21/ l/min (805 mbar) | |
Sí | |
29,9 kg | |
50 Hz |
A +20 °C | |
De -10 °C a +80 °C | |
500LCSU | |
±0,1 °C | |
419,1 x 228,6 x 635 mm | |
230 V |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Viewing 1-4 of
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
El libro académico Best Buy Book 2025
Consulte los precios exclusivos para nuestros clientes académicosPromo Code: 25081Expires: 2025-12-31
New Offer Ahorrar ahora
Título del producto
Fisherbrand™ Chiller con recirculación de enfriamiento/calentamiento Isotemp™, 230 V, 50 Hz >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido