Learn More
Fisherbrand™ Chiller con recirculación Isotemp III™, 230 V/50 Hz
Una línea compacta de chillers recirculantes con refrigeración.
Marca:  Fisherbrand™ 198222010001
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11356641
  • 4965.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Controlador digital intuitivo para facilitar el uso
  • Manómetro en panel de control para facilitar la visualización
  • de la presión de la aplicación
  • Alarmas de temperatura alta y baja
Luces indicadoras del controlador:
  • Indican cuando la unidad está enfriando
  • Indican cuando se está modificando el valor de referencia
  • Indican cuando se están cambiado los límites de temperatura alta y baja o cuando se han superado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 10 °C a 35 °C
1900W
De -10 °C a +30 °C
9,4/ l/min
±0.5°C
72,6 kg
19 l
PD2 (bomba de desplazamiento positivo)
Isotemp III
R134A
584,2 x 431,8 x 711,2 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Chiller con recirculación Isotemp III™, 230 V/50 Hz > Bomba PD-2