Learn More
KGW Isotherm™ Isotherm Borosilicate Glass Insulating Lid
Marca: KGW Isotherm™ 17220
Detalles adicionales : Peso : 0.80000kg
Especificaciones
2500 ml | |
Aplicaciones flexibles en el laboratorio | |
1 |
Vidrio de borosilicato | |
Recipiente Dewar; enchufes de tipo 18 | |
Tapa aislante |